Learn More
SAR407899, MedChemExpress
Código de producto. 16476876
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16476876 100 mg 100 miligramos
16449297 5 mg 5 miligramos
16426748 10 mg 10 miligramos
16422827 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16476876
Marca: Medchem Express HY15687A
MedChemExpress SAR407899 is a selective, potent and ATP-competitive ROCK inhibitor, with an IC50 of 135 nM for ROCK-2, and Kis of 36 nM and 41 nM for human and rat ROCK-2, respectively.
SAR407899 is a selective, potent and ATP-competitive ROCK inhibitor, with an IC50 of 135 nM for ROCK-2, and Kis of 36 nM and 41 nM for human and rat ROCK-2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAR407899
CAS 923359-38-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (24.56 mM; Need warming)
SMILES O=C(NC=C1)C(C1=C2)=CC=C2OC3CCNCC3
Peso molecular (g/mol) 244.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism