Learn More
SAR405, MedChemExpress
Código de producto. 16470166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470166 2 mg 2 miligramos
16455198 10 mg 10 miligramos
16451417 50 mg 50 miligramos
16433316 25 mg 25 miligramos
16417927 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16470166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY124812mg
MedChemExpress SAR405 is a first-in-class, selective, and ATP-competitive PI3K class III (PIK3C3) isoform Vps34 inhibitor (IC50=1.2 nM; Kd=1.5 nM). SAR405 inhibits autophagy induced either by starvation or by mTOR inhibition. Anticancer activity.
SAR405 is a first-in-class, selective, and ATP-competitive PI3K class III (PIK3C3) isoform Vps34 inhibitor (IC50=1.2 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAR405
Forma física Solid
CAS 1523406-39-4
Color Amarillo claro
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClF3N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (60.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1N(C2=NC(N3[C@H](C)COCC3)=C1)CC[C@@H](C(F)(F)F)N2CC4=CC(Cl)=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 443.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.85
Porcentaje de pureza 97.03%