Learn More
SAR1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16871835 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad unitSize
16871835 20 μL 20 microlitros
16861835 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16871835 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 222921AP20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody is specific to SAR1B.
The protein encoded by this gene is a small GTPase that acts as a homodimer. The encoded protein is activated by the guanine nucleotide exchange factor PREB and is involved in protein transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi. This protein is part of the COPII coat complex. Defects in this gene are a cause of chylomicron retention disease (CMRD), also known as Anderson disease (ANDD). Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Spécification
Antígeno SAR1B
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SAR1B
N.º de referencia del gen Q5HZY2, Q9CQC9, Q9Y6B6
Alias de gen ANDD, CMRD, GTBPB, GTP binding protein B, GTP binding protein SAR1b, SAR1 homolog B (S. cerevisiae), SAR1B, SARA2, SARB
Símbolos de los genes Sar1b
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 287276, 51128, 66397
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.