Learn More
SAR131675, TRC
Código de producto. 30427305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427305 10 mg
30413918 500 mg
30420765 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS13951010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092538-80-1
Fórmula molecular C18H22N4O4
Peso molecular (g/mol) 358.39
Sinónimo 2-Amino-1-ethyl-7-(3-hydroxy-4-methoxy-3-methyl-1-butyn-1-yl)-N-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxamide, 2-Amino-1-ethyl-1,4-dihydro-7-(3-hydroxy-4-methoxy-3-methyl-1-butyn-1-yl)-N-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxamide
Nombre IUPAC 2-amino-1-etil-7-(3-hidroxi-4-metaxi-3-metilbut-1-ynilo)-N-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxamida
SMILES CCN1C(=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C#CC(C)(COC)O)C(=O)NC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAR131675
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N4O4/c1-5-22-15(19)13(17(24)20-3)14(23)12-7-6-11(21-16(12)22)8-9-18(2,25)10-26-4/h6-7,25H,5,10,19H2,1-4H3,(H,20,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1641