Learn More
SAR131675, MedChemExpress
Código de producto. 16466538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16466538 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16466538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15458
MedChemExpress SAR131675 is a potent and selective VEGFR3 inhibitor with an IC50 of 23 nM.
SAR131675 is a potent and selective VEGFR3 inhibitor with an IC50 of 23 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAR131675
CAS 1433953-83-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N4O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (279.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C(C(NC)=O)=C(N)N(CC)C2=NC(C#C[C@@](COC)(C)O)=CC=C21
Peso molecular (g/mol) 358.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.39
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease