Learn More
Tocris Bioscience™ SAR 7334
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18740809
Cambiar vista
Click to view available options
5mg
Código de producto.
18740809 5mg
1 options
Código de producto. 18740809 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5831/5
Potent TRPC6 inhibitor
SAR 7334 is a potent TRPC6 inhibitor (IC50 values are 9.5, 226 and 282 nM for TRPC6, TRPC7 and TRPC3-mediated Ca2+ influx). Exhibits no significant activity at TRPC4 and TRPC5 channels. Suppresses TRPC6-dependent acute hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) in the isolated perfused mouse lung. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[(1R,2R)-2-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]oxy]-3-chlorobenzonitrile dihydrochloride
CAS 1333207-63-8
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C21H22ClN3O.2HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 440.79