Learn More
SAR-260301, MedChemExpress
Código de producto. 16489397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489397 5 mg 5 miligramos
16486858 10 mg 10 miligramos
16466956 100 mg 100 miligramos
16463496 25 mg 25 miligramos
16462927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15837
MedChemExpress SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.
SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAR-260301
Forma física Solid
CAS 1260612-13-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (352.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(CC(N2[C@@H](C)CC3=C2C=CC=C3)=O)NC(N4CCOCC4)=C1
Peso molecular (g/mol) 354.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.4
Porcentaje de pureza 99.37%