Learn More
Tocris Bioscience™ Saquinavir mesylate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075322
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18075322 10 mg 10 miligramos
18095832 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18075322
Marca: Tocris Bioscience™ 4418/10
HIV protease inhibitor
Saquinavir mesylate is an inhibitor of human immunodeficiency virus (HIV) protease (Ki values are <0.1 and 0.12 nM for HIV-2 and HIV-1 protease respectively). Exhibits high antiviral activity and low cytotoxicity. In silico docking models predict potential as an inhibitor of SARS-CoV-2 3CLpro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149845-06-7
Fórmula molecular C39H54N6O8S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saquinavir mesylate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.95
Pureza >99%
Peso molecular 766.955