Learn More
Saquinavir, MedChemExpress
Descripción
Saquinavir(Ro 31-8959) is an HIV Protease inhibitor used in antiretroviral therapy. Saquinavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.36 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saquinavir |
| CAS | 127779-20-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C38H50N6O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ro 31-8959 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (149.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](O)CN2[C@H](C(NC(C)(C)C)=O)C[C@@](CCCC3)([H])[C@@]3([H])C2)=O)C4=NC5=CC=CC=C5C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 670.84 |
| Mostrar más |