Learn More
Saquinavir-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saquinavir-D9 |
| CAS | 1356355-11-7 |
| Fórmula molecular | C38H41D9N6O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Saquinavir D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H50N6O5/c1-38(2,3)43-37(49)32-20-26-14-7-8-15-27(26)22-44(32)23-33(45)30(19-24-11-5-4-6-12-24)41-36(48)31(21-34(39)46)42-35(47)29-18-17-25-13-9-10-16-28(25)40-29/h4-6,9-13,16-18,26-27,30-33,45H,7-8,14-15,19-23H2,1-3H3,(H2,39,46)(H,41,48)(H,42,47)(H,43,49)/t26-,27+,30-,31-,32-,33+/m0/s1/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(NC(=O)[C@H]1C[C@H]2CCCC[C@H]2CN1C[C@H](O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)c4ccc5ccccc5n4)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 679.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 679.4408 |