missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAPS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16846734 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16846734 150 μL 150 microlitros
16856734 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16846734 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 169441AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RMI1 is an essential component of the RMI complex, a complex that plays an important role in the processing of homologous recombination intermediates to limit DNA crossover formation in cells. RMI1 promotes TOP3A binding to double Holliday junctions.

Especificaciones

Antígeno SAPS3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PPP6R3
N.º de referencia del gen Q5H9R7, Q922D4
Alias de gen C11orf23, KIAA1558, PP6R3, PPP6R3, SAP190, SAPL, SAPLa, SAPS domain family member 3, SAPS domain family, member 3, SAPS3
Símbolos de los genes Ppp6r3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SAPS3 Fusion Protein Ag10555
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 309144, 52036, 55291
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.