missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SAPS2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15754441 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15754441 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15754441 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA556531

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MFWKFDLNTT SHVDKLLDKE HVTLQELMDE DDILQECKAQ NQKLLDFLCR QQCMEELVSL ITQDPPLDME EKVRFKYPNT ACELLTCDVP QISDRLGGDE SLLSLLYDFL DHEPPLNPLL ASFFS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 74%.

Regulatory subunit of protein phosphatase 6 (PP6). May function as a scaffolding PP6 subunit. Involved in the PP6- mediated dephosphorylation of NFKBIE opposing its degradation in response to TNF-alpha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SAPS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PPP6R2
N.º de referencia del gen O75170
Alias de gen 1110033O10Rik; 8430411H09Rik; B230107H12Rik; KIAA0685; Pp6r2; PPP6R2; protein phosphatase 6 regulatory subunit 2; protein phosphatase 6, regulatory subunit 2; SAP190; SAPS domain family member 2; SAPS domain family, member 2; Saps2; Serine/threonine-protein phosphatase 6 regulatory subunit 2
Símbolos de los genes PPP6R2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SAPS2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91377).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9701
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.