Learn More
Sapropterin dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16454187
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454187 50 mg 50 miligramos
16478298 10 mg 10 miligramos
16438036 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16454187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0124A
MedChemExpress Sapropterin ((6R)-BH4) dihydrochloride is a synthetic form of BH4 that is approved for the treatment of BH4 responsive PKU.
Sapropterin ((6R)-BH4) dihydrochloride is a synthetic form of BH4 that is approved for the treatment of BH4 responsive PKU.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sapropterin dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 69056-38-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H17Cl2N5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (6R)-BH4 dihydrochloride(6R)-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (318.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N)NC2=C1N[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C)CN2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 314.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.17
Porcentaje de pureza 98.0%