Learn More
Skytec™ Guantes Sapphire Total
Descripción
- Guante de agarre resistente al aceite, repelente al agua y resistente a cortes
- Resistente al corte: Nivel E/ ANSI A5
- Un flexible
- No hay irritación por las costuras en contacto con la piel
- La muñeca elástica proporciona un ajuste seguro.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Corte A5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Nitrilo de espuma |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | Nivel E |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Fibra de acero |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 2XL |
| Mostrar más |