Learn More
Skytec™ Guantes de zafiro Total
Descripción
- Guantes de agarre resistentes al aceite, repelentes al agua y resistentes a los cortes
- Resistente a los cortes: Nivel E/ ANSI A5
- Una
- No hay irritación por las costuras en contacto con la piel
- La muñeca elástica proporciona un ajuste seguro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Corte A5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Nitrilo de espuma |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | Nivel E |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Fibra de acero |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a los cortes |
| Tamaño | Pequeño |
| Mostrar más |