Learn More
Skytec Guantes Sapphire Supreme
Descripción
- Resistente al corte: Nivel F (EN 388:2016)
- El forro sin costuras de calibre 18 ofrece flexibilidad, comodidad y alta sensibilidad en las puntas de los dedos.
- El HPPE en el interior proporciona comodidad y protección.
- Fibra metálica específica y Nylon En el exterior, totalmente encapsulado, permite una protección extrema contra cortes y bordes afilados.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE CAT II, ANSI Cortar |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN388, EN 420 |
| Estructura | Seamless Knit |
| Coating Material | Microespuma de nitrilo |
| Color | Gris, Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | HPPE, Fibra de acero, Nylon, Nitrilo |
| Tipo de producto | Guante de punto sumergido |
| Mostrar más |