Learn More
Skytec Sapphire Supreme Gloves
Código de producto. 17871674
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7, Pequeño
8, M
9, L
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17871674 8, M 10 pares
17891664 7, Pequeño 10 pares
17851674 9, L 10 pares
17841674 10, XL 10 pares
17831674 11, 2XL 10 pares
5 options
Código de producto. 17871674
Marca: Skytec SKG00001TF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Using the latest innovation, Sapphire Supreme is a very light weight glove (18 gauge) providing outstanding cut protection and high dexterity in the most risky applications. Thin, breathable and long lasting coating, ideal for all precise applications.
  • Cut resistant: Level F (EN 388:2016)
  • 18 gauge seamless liner offers flexibility, comfort and high fingertip sensitivity
  • HPPE on the inside provides comfort and protection
  • Specific metal fiber and Nylon on the outside, fully encapsulated enable extreme cut protection against burrs and sharp edges
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE CAT II, ANSI Cut
Certificaciones/conformidad (Europa) EN388, EN 420
Área revestida Palm
Estructura Seamless Knit
Coating Material Nitrile MicroFoam
Color Gris, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A6
Hand Específico
Latex Free No
Material HPPE, Steel Fiber, Nylon, Nitrilo
Tipo de producto Knitted Dipped Glove
Tamaño 8, M
Norma EN388 4X43F
Para utilizar con (aplicación) Industrial
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Tipo de empaquetado Bag
Cantidad 120 Pk.
Estilo de pulgar Reforzados
Yarn Gauge 18 G
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 240 mm