Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sustrato de zafiro, EPI pulido por dos lados, eje C, cristal simple HEMCOR
Código de producto. 15473925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473925 5 unidad paquete de 5
15463925 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473925 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 045020.KU
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato de zafiro, EPI pulido por dos lados
Descripción EPI pulido por dos lados
Diámetro (métrico) 50,8mm
Cantidad 5 unidad
Tamaño de la muestra 50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor
Grosor 0,332mm
Tipo de muestra Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides