Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrato de zafiro, 50,8 mm de diámetro x 0,3332 mm de grosor, pulido EPI por un lado, eje C.
Código de producto. 15433925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433925 5 unidad paquete de 5
15423925 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433925 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 045018.KU
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato de zafiro, cristal único HEMCOR
Descripción EPI pulido por un lado
Diámetro (métrico) 50,8mm
Cantidad 5 unidad
Tamaño de la muestra 50,8 mm de diámetro x 0,332 mm de grosor
Grosor 0,332mm
Tipo de muestra Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal