Learn More
Sustrato de zafiro
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Grosor: 0,432mm (0,017 in)
- Diámetro: 50,8 mm
- Rotación del eje C.
- Cristal simple
- Color: Azul
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sustrato de zafiro, cristal único HEMCOR |
| Descripción | EPI pulido por dos lados |
| Diámetro (métrico) | 50,8mm |
| Tamaño de la muestra | 50,8 de diámetro x 0,432 mm de grosor |
| Grosor | 0,432mm |
| Tipo de muestra | Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal |