Learn More
Thermo Scientific Chemicals Esferas de zafiro grado 25, diám.: 1,5 mm
Código de producto. 11306019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 piezas
25 piezas
5 piezas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306019 100 piezas paquete de 100
15411767 5 piezas paquete de 5
11396009 25 piezas paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306019 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 042065.KN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.00€
    470.65€ / paquete de 100
    Ahorro 52.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esfera de zafiro
Diámetro (métrico) 1,5 mm
Grado Grado 25
Cantidad 100 piezas
Tipo de muestra Sapphire Sphere