Learn More
Skytec Zafiro Nano Guantes de trabajo
Código de producto. p-7250638
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6, XS
7, Pequeño
8, Medio
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17871664 6, XS 10 pares
17811684 7, Pequeño 10 pares
17861664 8, Medio 10 pares
17801674 9, Grande 10 pares
17801654 10, XL 10 pares
17811674 11, 2XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17871664 Proveedor Skytec N.º de proveedor SKG00033FB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Como la opción más delgada disponible en el mercado con una alta resistencia al corte (nivel D), Sapphire Nano Los guantes de trabajo ofrecen un excelente nivel de tacto para realizar tareas de extrema precisión. Con una palma recubierta de PU, la sensación de una segunda piel nunca ha sido mejor.
  • Resistencia al corte media a alta: Nivel D (EN 388:2016)
  • El revestimiento sin costuras de calibre 21 ofrece un nivel de sensibilidad sin precedentes en la punta de los dedos para tareas de precisión.
  • El revestimiento duradero de poliuretano en la palma garantiza una buena protección contra la abrasión.
  • La entrepierna reforzada del pulgar mejora la durabilidad.
  • Capacidades de pantalla táctil para permitir el uso con dispositivos de pantalla
  • Diseñados para facilitar el movimiento y el uso continuo
  • Dorso de la mano transpirable para reducir la transpiración.
  • El tejido sin costuras evita la irritación.
  • La muñeca elástica proporciona un ajuste seguro.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CATEGORÍA II, ASTM/ANSI 105-2016, ANSI Cortar
Certificaciones/conformidad (Europa) EN388, EN420
Área revestida Palm
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Específico
Latex Free No
Material HPPE, Nylon, Fibra de acero, Poliuretano
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 6, XS
Norma EN388 3X42D
Para utilizar con (aplicación) Protección frente a los cortes
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Elastizado
Material de revestimiento HPPE, Nylon , Acero
Revestimiento Revestido
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Tipo de empaquetado Cartón
Estilo de pulgar Recto
Yarn Gauge 21 G
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 240 mm