Learn More
Saponins, MedChemExpress
Código de producto. 16424396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16424396 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16424396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100597
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Saponins (Saponin) is a class of chemical compound of glycosides found in particular abundance in various plant species. In plants, Saponins may serve as anti-feedants, and to protect the plant against microbes and fungi.
Saponins (Saponin) is a class of chemical compound of glycosides found in particular abundance in various plant species. In plants, Saponins may serve as anti-feedants, and to protect the plant against microbes and fungi.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saponins
Forma física Solid
CAS 8047-15-2
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Saponin
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (Need ultrasonic)
SMILES [Saponins]