Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saponina, de Quillaja Saponaria Molina, práct.
Código de producto. 10157800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157800 100 g Frasco de vidrio 100 g
10637571 500 g Frasco de vidrio 500 g
10743314 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10157800 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419231000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 74499-23-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74499-23-3
Número MDL MFCD00081981
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saponin
Nombre de nota pract.
Absorbancia (c=20, water) (1 cm cell), (c=20, water) (1 cm cell) at 0nm, 2 max. at 520nm
Color Rojo a tostado
pH 3.8 to 4.6 (20% soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 14, 8365
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted alcohol. 20% Solubility in water
Forma física Polvo