Learn More
Saponina, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10294440 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10294440 100 g Jarra para polvos de plástico 100 GR
1 options
Código de producto. 10294440 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/0380/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 8047-15-2
Color Blanco a amarillo
pH 4 to 7
Envase Jarra para polvos de plástico
Número MDL 81981
Cantidad 100 g
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Saponin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.