Learn More
MedChemExpress Sapacitabine
Código de producto. 16463097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16463097 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16463097
Marca: MedChemExpress HY16445
MedChemExpress Sapacitabine is an orally available nucleoside analog prodrug that is structurally related to cytarabine.
Especificaciones
Peso molecular 490.64 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.51%
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 151823-14-2
Sinónimo CS682∣ CYC682