Learn More
MedChemExpress Sapacitabine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 490.64 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.51% |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 151823-14-2 |
| Sinónimo | CS682∣ CYC682 |