Learn More
(-)-Santonin, CVR
Código de producto. 30421740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421740 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30421740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1153001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Santonin
CAS 481-06-1
Fórmula molecular C15 H18 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo (3S,3aS,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (11S)-6α-hydroxy-3-oxo-eudesma-1,4-dien-12-oic acid γ-lactone, [3S-(3α,3aα,5aβ,9bβ)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-Santonin, (-)-α-Santonin, 1,2,3,4,4a,7-Hexahydro-1-hydroxy-α,4a,8-trimethyl-7-oxo-2-naphthaleneacetic acid γ-lactone, NSC 4900, Santonin, Semenen, alpha-Santonin, α-Santonin
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
SMILES C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(=C3[C@H]2OC1=O)C
Nombre IUPAC (3S,3aS,5aS,9bS)-3,5a,9-trimetil-3a,4,5,9b-tetrahidro-3H-benzo[g][1]benzofuran-2,8-diona
Peso molecular (g/mol) 246.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1256