Learn More
Santonin, LoGiCal
Código de producto. 30463057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463057 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463057 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2553.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Santonin
CAS 481-06-1
Nombres de analitos o componentes alpha-Santonin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3S,3aS,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-Santonin, NSC 4900, Santonin, Semenen, alpha-Santonin, (11S)-6alpha-hydroxy-3-oxo-eudesma-1,4-dien-12-oic acid gamma-lactone, [3S-(3alpha,3aalpha,5abeta,9bbeta)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimethylnaphtho[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dione, (-)-alpha-Santonin, 1,2,3,4,4a,7-Hexahydro-1-hydroxy-alpha,4a,8-trimethyl-7-oxo-2-naphthaleneacetic acid gamma-lactone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(=C3[C@H]2OC1=O)C
Nombre IUPAC (3S,3aS,5aS,9bS)-3,5a,9-trimetil-3a,4,5,9b-tetrahidro-3H-benzo[g][1]benzofuran-2,8-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 246.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1256 g/mol