Learn More
Santamarine, TRC
Código de producto. 30005480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005480 25 mg 25 miligramos
30008342 2.5 mg 2.50 miligramo
30005669 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005480 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS12423525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4290-13-5
Fórmula molecular C15H20O3
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-3a,4,5,5a,6,7,9a,9b-Octahydro-6-hydroxy-5a,9-dimethyl-3-methylenenaphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one Santamarin Balchanin
Nombre IUPAC (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-6-hidroxi-5a,9-dimetil-3-metilideno-4,5,6,7,9a,9b-hexahidro-3aH[g][1]benzofurano-2-one
SMILES CC1=CC[C@@H](O)[C@]2(C)CC[C@@H]3[C@H](OC(=O)C3=C)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Santamarine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20O3/c1-8-4-5-11(16)15(3)7-6-10-9(2)14(17)18-13(10)12(8)15/h4,10-13,16H,2,5-7H2,1,3H3/t10-,11+,12+,13-,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1412