Learn More
Santalol, TRC
Código de producto. 17912165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912165 100 mg 100 miligramos
17941295 50 mg 50 miligramos
17911725 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17912165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS115018100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11031-45-1
Fórmula molecular C15 H24 O
Peso molecular (g/mol) 220.351
Nombre IUPAC (E)-2-metil-5-(2-metil-3-metilideno-2-biciclo[2.2.1]heptanil)pent-2-en-1-ol
SMILES C\C(=C/CCC1(C)C2CCC(C2)C1=C)\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Santalol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.183