Learn More
Santacruzamate A, MedChemExpress
Código de producto. 16431618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431618 5 mg 5 miligramos
16429208 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16431618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0931
MedChemExpress Santacruzamate A (CAY-10683) is a potent and selective HDAC2 inhibitor with an IC50 of 119 pM.
Santacruzamate A (CAY-10683) is a potent and selective HDAC2 inhibitor with an IC50 of 119 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Santacruzamate A
CAS 1477949-42-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22N2O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo CAY-10683
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (359.26 mM)
SMILES O=C(OCC)NCCCC(NCCC1=CC=CC=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 278.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.35
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death