Learn More
SANT-1, CRT
Código de producto. 30419227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419227 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30419227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS11500050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SANT-1
CAS 304909-07-7
Fórmula molecular C23 H27 N5
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
SMILES Cc1nn(c(C)c1\C=N\N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c4ccccc4
Nombre IUPAC (E)-N-(4-bencilpiperazin-1-il)-1-(3,5-dimetil-1-fenilpirazol-4-il)metanamina
Peso molecular (g/mol) 373.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.2266