Learn More
SANT-1, MedChemExpress
Código de producto. 16465597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465597 5 mg 5 miligramos
16442858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16465597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100224
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SANT-1
Forma física Powder
CAS 304909-07-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (167.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(/C=N/N2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)C(C)=NN1C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 373.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.49
Porcentaje de pureza 99.71%