Learn More
Thermo Scientific Chemicals SANT-1
Código de producto. 15436819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436819 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15436819 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65294.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 304909-07-7 | C23H27N5, C23H27N5 | 373.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Potente inhibidor de la señalización de Sonic Hedgehog (Shh) que puede penetrar en las células
  • Antagonista de alta afinidad de la actividad suavizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Descripción Amarillo pálido
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Potente inhibidor de la señalización de Sonic Hedgehog (Shh) que puede penetrar en las células; antagonista de alta afinidad de la actividad suavizada
CAS 304909-07-7
Fórmula molecular C23H27N5
Formula Weight (peso de la fórmula) 373,49g/mol
Sinónimo (4-bencílico-piperazin-1-ilo)-(3,5-dimetil-1-fenil-1H-pirazol-4-ilmetileno)-amina
Sensibilidad Sensible a la luz y la humedad
Solubilidad Soluble en DMSO con calentamiento
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido