Learn More
Notrax Plataforma de caucho Sanitop™ con bordes moldeados
Código de producto. 17792208
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
152 cm
297 cm
594 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17792208 297 cm cada uno
17782208 152 cm cada uno
17702218 594 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17792208 Proveedor Notrax N.º de proveedor 562S0310BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.35€
    170.53€ / paquete de 1
    Ahorro 40.82€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante. Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caig
  • Proporciona comodidad básica y tracción en áreas húmedas con grandes orificios de drenaje y cierres elevados para aireación y para permitir que los líquidos y la suciedad caigan, dejando la superficie despejada
  • Bordes biselados moldeados en los 4 lados para evitar tropezar y permitir el acceso al carro
  • Las plataformas de caucho proporcionan una plataforma de trabajo cómoda y segura en zonas húmedas con una superficie antideslizante
  • Los orificios grandes y los cierres elevados permiten que los líquidos en zonas húmedas o los residuos en zonas secas caigan dejando la superficie despejada
  • Se recomienda la limpieza con detergente y chorro de agua para prolongar la vida útil
Especificaciones
Color Negro
Longitud (imperial) 9,7 ft
Longitud (métrico) 297 cm
Material Caucho natural
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 91 cm