Descripción
Ligero y reutilizable. Resistente al óxido y la corrosión. USP Cumple con la —clase VI, excelente para aplicaciones biotecnológicas y farmacéuticas para transferir fluidos estériles. Esterilizar mediante autoclave o irradiación gamma. Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, USP |
| Material | Nailon |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Método de esterilización | Autoclave, irradiación gamma |
| Color | Blanco |