Learn More
Cole-Parmer Accesorios sanitarios, unión en T, polipropileno
Código de producto. 30053055 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30053055 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053107 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053259 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30053055 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011887
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios sanitarios no metálicos de alta calidad para aplicaciones de fluidos críticos
Cumple con los estándares de EE. UU. y la UE para su uso en aplicaciones de procesos farmacéuticos. ASME-BPE, USP Clase VI y cumple con la FDA. Esterilizar mediante autoclave, EtO o irradiación gamma. Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin ftalatos;RoHS;USP
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 135 °C
Puerto de salida Sanitario
Método de esterilización Autoclave, EtO, irradiación gamma
Incluye 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria