missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Accesorios sanitarios, reductor concéntrico recto, polipropileno
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Cumple con los estándares de EE. UU. y la UE para su uso en aplicaciones de procesos farmacéuticos. ASME-BPE, USP Clase VI y cumple con la FDA. La ausencia de ángulos internos —agudos protege las muestras sensibles y minimiza la turbulencia. Esterilizar mediante autoclave, EtO o irradiación gamma. Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Sin ftalatos;RoHS;USP |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 135 °C |
| Puerto de salida | Sanitario |
| Método de esterilización | Autoclave, EtO, irradiación gamma |
| Incluye | Abrazadera triple de 2 in, 1 in Abrazadera triple Ladish |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?