Descripción
Cumple con los estándares de EE. UU. y la UE para su uso en aplicaciones de procesos farmacéuticos. ASME-BPE, FDA y USP Compatible con clase VI. Ligero y reutilizable. Resistente al óxido y la corrosión. Compatible con Tri-Clamp™ guarniciones. Esterilizar mediante autoclave o irradiación gamma. Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;RoHS;USP |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °F |
| Cantidad de embalaje | 100/Pk. |
| Método de esterilización | Autoclave, irradiación gamma |
| Incluye | 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria |