Learn More
Masterflex™ Accesorios de adaptador recto de abrazadera sanitaria para manguera dentada
Description
- Ideal para conectar tubos con el resto del sistema en aplicaciones de uso general y de un solo uso
- Determine qué tipo de conector requiere su aplicación contactando con la asistencia técnica gratuita para aplicaciones*
- Líder en el mercado a escala mundial de los materiales de mayor compatibilidad química
- Soluciones de un solo uso de configuración personalizada para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), la FDA, REACH y la Propuesta 65 de California
- Los acabados de la superficie en 15 micras minimizan la adhesión o el atrapamiento
- Envasada según las tolerancias exactas en condiciones de salas limpias de ISO clase 7
- Compatible con otras conexiones Tri-Clamp™
- Los adaptadores dentados sanitarios Tri-Clamp son ideales para su uso en las industrias biofarmacéutica, alimentaria y de bebidas, y desechables de un solo uso.
- Los accesorios están hechos de polipropileno sin ingredientes de origen animal y sin ftalatos (PP)
- Tienen una excelente resistencia química y pueden esterilizarse mediante irradiación gamma, EtO, irradiación con haces electrónicos o en autoclave
Specifications
Specifications
| Material | Polipropileno |
| Cantidad de embalaje | 6 |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Incluye | Mini Tri-Clamp |
| Tipo de producto | Adaptador dentado sanitario |