Learn More
Cole-Parmer Accesorios sanitarios de abrazadera, unión en T, acero inoxidable 316
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Ideal para aplicaciones de uso general, alimentos, bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico gratuito para la aplicación disponible para ayudar con la selección de tubos. El acero inoxidable (SS) 316L ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos. Combine o divida fácilmente el flujo de fluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 3 A; FDA |
| Puerto de salida | Sanitario |
| Forma | En T |
| Incluye | 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria |