Learn More
Cole-Parmer Accesorios de abrazadera sanitaria, adaptador roscado recto, acero inoxidable 316
Código de producto. 30054379 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
1 in NPT(macho)
1-1/2 in NPT(macho)
1-1/4 in NPT(macho)
1/2 in NPT(macho)
1/4 in NPT(macho)
1/8 in NPT(macho)
3/4 in NPT(macho)
3/8 in NPT(macho)
Incluye:
1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca Incluye Tamaño de la unidad
30054379 1/8 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053286 3/4 in NPT(macho) 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054371 3/4 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053360 3/8 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054339 1/4 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30052985 3/4 in NPT(macho) 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053797 1/2 in NPT(macho) 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053508 1-1/2 in NPT(macho) 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053208 1 in NPT(macho) 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053957 1 in NPT(macho) 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053873 1-1/4 in NPT(macho) 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053781 1-1/2 in NPT(macho) 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30054379 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011815
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Añadir a la cesta
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ideal para aplicaciones de alimentos, bebidas y productos —lácteos. Los accesorios cumplen con los estándares FDA y 3A.
Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos. Conéctese a las tuberías mediante la conexión de rosca NPT (M)
Spécification
Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Puerto de salida Sanitario x Roscado NPT(M)
Tamaño de rosca 1/8 in NPT(macho)
Forma Recto
Incluye 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.