Learn More
Cole-Parmer Abrazaderas sanitarias, adaptador de manguera recto, acero inoxidable 316
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos. La conexión de la manguera facilita la transición a la tubería
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 3 A;FDA |
| Diámetro (métrico) | 1-1/2 in |
| Puerto de salida | Sanitario x Espiga de manguera |
| Forma | Recto |
| Incluye | 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria |