Learn More
Cole-Parmer Abrazaderas sanitarias, adaptador de manguera recto, acero inoxidable 316
Código de producto. 30054177 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 in
1-1/2 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
2 in
3/4 in
3/8 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
30054177 1/2 in cada uno
30054121 3/8 in cada uno
30054278 1/4 in cada uno
30054337 1-1/2 in cada uno
30053175 1 in cada uno
30054051 3/4 in cada uno
30052958 2 in cada uno
30054292 1/8 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30054177 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011810
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Ideal para aplicaciones de alimentos, bebidas y productos —lácteos. Los accesorios cumplen con los estándares FDA y 3A.
Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos. La conexión de la manguera facilita la transición a la tubería
Specifications
Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Diámetro (métrico) 1/2 in
Puerto de salida Sanitario x Espiga de manguera
Forma Recto
Incluye 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria