Learn More
Cole-Parmer Abrazaderas sanitarias, adaptador de manguera recto, acero inoxidable 316
Código de producto. 30052958 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 in
1-1/2 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
2 in
3/4 in
3/8 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
30052958 2 in cada uno
30054121 3/8 in cada uno
30054278 1/4 in cada uno
30054337 1-1/2 in cada uno
30053175 1 in cada uno
30054051 3/4 in cada uno
30054177 1/2 in cada uno
30054292 1/8 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30052958 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011814
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Ideal para aplicaciones de alimentos, bebidas y productos —lácteos. Los accesorios cumplen con los estándares FDA y 3A.
Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos. La conexión de la manguera facilita la transición a la tubería
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Diámetro (métrico) 2 in
Puerto de salida Sanitario x Espiga de manguera
Forma Recto