missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Accesorios de abrazadera sanitaria, reductor excéntrico recto, acero inoxidable 316
Tienda Cole-Parmer ProductosBeskrivelse
Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos. Línea central —desplazada útil cuando tanto el aire como los líquidos fluyen juntos
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | 3 A;FDA |
| Puerto de salida | Sanitario |
| Forma | Recto |
| Incluye | De 1 a 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?