missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Accesorios de abrazadera sanitaria, reductor excéntrico recto, acero inoxidable 316

Código de producto. 30053880 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
De 1 a 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
De 1-1/2 a 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
De 2 a 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
30053880 De 2 a 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054084 De 1 a 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053318 De 1-1/2 a 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30053880 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ideal para aplicaciones de alimentos, bebidas y productos —lácteos. Los accesorios cumplen con los estándares FDA y 3A.

Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos. Línea central —desplazada útil cuando tanto el aire como los líquidos fluyen juntos

Especificaciones

Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Puerto de salida Sanitario
Forma Recto
Incluye De 2 a 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.