Learn More
Cole-Parmer Accesorios de abrazadera sanitaria, reductor concéntrico recto, acero inoxidable 316
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos. Línea central —común útil cuando hay cavitación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 3 A;FDA |
| Puerto de salida | Sanitario |
| Forma | Recto |
| Incluye | De 2 a 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria |
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.