Learn More
Cole-Parmer Accesorios de abrazadera sanitaria, reductor concéntrico recto, acero inoxidable 316
Código de producto. 30053897 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
De 1 a 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
De 1 a 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
De 2 a 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
De 2 a 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30053897 De 1 a 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053551 De 2 a 1 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054191 De 2 a 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053608 De 1 a 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30053897 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011800
Fecha estimada de envoi: 13-05-2027
Ideal para aplicaciones de alimentos, bebidas y productos —lácteos. Los accesorios cumplen con los estándares FDA y 3A.
Ideal para aplicaciones generales, alimentarias, de bebidas y farmacéuticas. Soporte técnico de aplicaciones gratuito disponible para ayudarle con la selección de tubos. El acero inoxidable 316L (SS) ofrece una excelente resistencia química contra ácidos y bases corrosivos. Línea central —común útil cuando hay cavitación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 3 A;FDA
Puerto de salida Sanitario
Forma Recto
Incluye De 1 a 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.